文件
735604
Sigma-Aldrich
1-乙基环戊醇
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14O
CAS號碼:
分子量::
114.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454
密度
0.909 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC1(O)CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
LPCWIFPJLFCXRS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.9 °F
閃點(°C)
49.4 °C