化驗
95%
形狀
solid
mp
118-123 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
InChI 密鑰
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3