文件
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
同義詞:
6-Amino-4-chloropyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4ClN3
CAS號碼:
分子量::
129.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
214-219 °C
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI 密鑰
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3