Key Documents
734780
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodopyridine
97%
同義詞:
3-Iodo-4-aminopyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5IN2
CAS號碼:
分子量::
220.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-100 °C
SMILES 字串
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI 密鑰
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)