重要文件
733687
Sigma-Aldrich
4-Biphenylthioamide
96%
同義詞:
4-Biphenylthiocarboxamide, 4-Phenylthiobenzamide, [1,1′-Biphenyl]-4-carbothioamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11NS
CAS號碼:
分子量::
213.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
227-232 °C
SMILES 字串
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NS/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,14,15)
InChI 密鑰
HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)