重要文件
733407
Sigma-Aldrich
聚乙二醇甲醚叠氮
PEG average Mn 1,000
同義詞:
甲氧基聚乙二醇叠氮化物, α-甲氧基-ω-叠氮聚乙二醇, O-(2-叠氮乙基)-O′-甲基聚乙二醇, PEG-叠氮化物, mPEG 叠氮化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
PEG average Mn 1,000
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
轉變溫度
Tm 37-41 °C
Mw/Mn
<1.1
Ω-end
azide
α-end
methoxy
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.