文件
733377
Sigma-Aldrich
4-乙烯基苯并环丁烯
97%
同義詞:
3-乙烯基(双环[4.2.0]-八-1,3,5-三烯), VBCB
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10
CAS號碼:
分子量::
130.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.578
密度
0.962 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
InChI 密鑰
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
169.0 °F
閃點(°C)
76.1 °C