重要文件
733091
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7NO3
CAS號碼:
分子量::
117.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
存貨情形
not available in EU
mp
205-210 °C
SMILES 字串
NC1(COC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c5-4(3(6)7)1-8-2-4/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)