Key Documents
733075
Sigma-Aldrich
(S,S)-1,3-Bis-(4-bromobenzyl)-2-chlorooctahydro-2-(2Z)-crotyl-1H-1,3,2-benzodiazasilole
97%
同義詞:
(3aS,7aS)-1,3-Bis[(4-bromophenyl)methyl]-2-(2Z)-2-buten-1-yl-2-chlorooctahydro-1H-1,3,2-benzodiazasilole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H29Br2ClN2Si
分子量::
568.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
64-77 °C
SMILES 字串
C\C=C/C[Si]1(Cl)N(Cc2ccc(Br)cc2)[C@H]3CCCC[C@@H]3N1Cc4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H29Br2ClN2Si/c1-2-3-16-30(27)28(17-19-8-12-21(25)13-9-19)23-6-4-5-7-24(23)29(30)18-20-10-14-22(26)15-11-20/h2-3,8-15,23-24H,4-7,16-18H2,1H3/b3-2-/t23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
ZRWSDIWSVXXBNG-XHCDCSNXSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)