重要文件
732761
Sigma-Aldrich
2-乙酯仲丁基氯化镁 溶液
2 M in diethyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13ClMg
分子量::
144.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solution
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2 M in diethyl ether
密度
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCC(CC)C[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-4-6(3)5-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
CWQYIAZHZCXNKC-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)