重要文件
732583
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methylpyrazole-4-carboxylate
同義詞:
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10N2O2
CAS號碼:
分子量::
154.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
51-55 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
HHYVTIKYZUMDIL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)