文件
732559
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)pyrazole
同義詞:
3-(4-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9N3
CAS號碼:
分子量::
159.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
110-115 °C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
WGZDTRWVJYXEFO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3