solid
mp
111-117 °C
SMILES 字串
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
聯絡技術服務solid
111-117 °C
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N