文件
732249
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methyl-7-azaindole
97%
同義詞:
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7ClN2
CAS號碼:
分子量::
166.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
184-189 °C
SMILES 字串
Cc1c[nH]c2nccc(Cl)c12
InChI
1S/C8H7ClN2/c1-5-4-11-8-7(5)6(9)2-3-10-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
PMHDZZGHIUEOIO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3