重要文件
732168
Sigma-Aldrich
7-溴-6-氮杂吲哚
95%
同義詞:
7-溴-1H-吡咯并[2,3-c]吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5BrN2
CAS號碼:
分子量::
197.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
174-178 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1nccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-6-5(1-3-9-6)2-4-10-7/h1-4,9H
InChI 密鑰
HTQAZKOPQOXNHI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)