重要文件
732028
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C, d3-diethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
同義詞:
2,2′-Methyl-13C,d3-iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methyl-13C,d3-amine, DMEA-methyl-13C,d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CD3N(CH2CH2OH)2
分子量::
123.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChI 密鑰
CRVGTESFCCXCTH-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)