文件
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
同義詞:
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5FIN
CAS號碼:
分子量::
237.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
38-42 °C
SMILES 字串
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3