重要文件
73086
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-氯-β-高苯丙氨酸
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-3-(Boc-氨基)-4-(4-氯苯基)丁酸, Boc-4-氯-D-β-高苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H20ClNO4
CAS號碼:
分子量::
313.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(9-13(18)19)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
XHNLLTGZBXJRGH-GFCCVEGCSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)