重要文件
730203
Sigma-Aldrich
Methyl pyridazine-4-carboxylate
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-69 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
IJFLWNYKGMQQOW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yutao Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1411, 63-68 (2015-08-11)
In this paper, we introduce a high throughput LCMS/UV/CAD/CLND system that improves upon previously reported systems by increasing both the quantitation accuracy and the range of compounds amenable to testing, in particular, low molecular weight "fragment" compounds. This system consists