重要文件
729795
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(aminomethyl)pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
97%
同義詞:
4-(Aminomethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H13ClN2O2
分子量::
204.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
195-200 °C
官能基
amine
ester
SMILES 字串
Cl.CCOC(=O)c1cc(CN)c[nH]1
InChI
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-2-12-8(11)7-3-6(4-9)5-10-7;/h3,5,10H,2,4,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
POZKLGCSWZVYRM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)