化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.610
密度
1.657 g/mL at 25 °C
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
InChI 密鑰
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3