Key Documents
728241
Sigma-Aldrich
(Chloroethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
1-Chloro-2-phenylacetylene, 1-Chloro-2-phenylethyne, Phenylethynyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5Cl
CAS號碼:
分子量::
136.58
Beilstein:
1856338
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
InChI 密鑰
GDWZLADUGAKASM-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)