重要文件
728136
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic anhydride
≥97.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8O3
CAS號碼:
分子量::
140.14
Beilstein:
12396898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)[C@H]2CCC[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h4-5H,1-3H2/t4-,5+
InChI 密鑰
NMSRALOLNIBERV-SYDPRGILSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)