Key Documents
728020
Sigma-Aldrich
N-Boc-反式-4-(对甲苯磺酰氧基)-L-脯氨酸甲酯
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2S,4R)-4-{[(4-甲基苯基)磺酰基]氧基]-1,2-吡咯烷二羧酸 1-(1,1-二甲基乙基) 2-甲酯, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H25NO7S
CAS號碼:
分子量::
399.46
Beilstein:
7231334
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (HPLC)
成份
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dorthe Skovgaard et al.
PloS one, 6(2), e16678-e16678 (2011-02-25)
Protein turnover in collagen rich tissue is influenced by exercise, but can only with difficulty be studied in vivo due to use of invasive procedure. The present study was done to investigate the possibility of applying the PET-tracer, cis-[(18)F]fluoro-proline (cis-Fpro)