重要文件
72801
Sigma-Aldrich
4-硝基苯甲醛肟
≥97.0% (N)
同義詞:
4-硝基苯醛肟
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4CH=NOH
CAS號碼:
分子量::
166.13
Beilstein:
2047086
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (N)
mp
126-130 °C (lit.)
128-131 °C
SMILES 字串
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
InChI 密鑰
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
高产率裂解寡核苷酸中 2-氯苯基保护基团的试剂(作为四甲基胍盐),同时使得核苷酸很少裂解或不裂解
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 4443-4443 (1978)
C.B. Reese et al.
Tetrahedron Letters, 2727-2727 (1978)