Key Documents
72788
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Nα-芴甲氧羰基-Nδ-烯丙氧基羰基-L-鸟氨酸, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-鸟氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H26N2O6
CAS號碼:
分子量::
438.47
Beilstein:
9363700
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)