重要文件
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-氯-α-甲基苄胺
ChiPros®, produced by BASF, 99%
同義詞:
(S)-1-(3-氯苯基)乙胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10ClN
CAS號碼:
分子量::
155.62
Beilstein:
4230571
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
≥98.5% (GC)
99%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES 字串
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)