重要文件
727105
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-氨基庚烷
ChiPros®, produced by BASF, 99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS號碼:
分子量::
115.22
Beilstein:
4652352
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
≥98.5% (GC)
99%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F
閃點(°C)
44 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)