等級
produced by BASF
化驗
≥97.5% (HPLC)
98%
形狀
crystals
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1