重要文件
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
同義詞:
4-Fluoro-D-mandelic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
8H7FO3
CAS號碼:
分子量::
592.42
Beilstein:
2692850
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
≥97.5% (HPLC)
98%
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
官能基
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)