重要文件
725889
Sigma-Aldrich
(±)-2-(三氟甲基)哌啶 盐酸盐
≥96.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10F3N · HCl
CAS號碼:
分子量::
189.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0%
96.0-104.0%
形狀
powder
SMILES 字串
Cl.FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5,10H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
LUBQESPBTCELOM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)