重要文件
725412
Sigma-Aldrich
双(2-二氯膦基)醚
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8Cl4OP2
CAS號碼:
分子量::
371.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
95%
反應適用性
reagent type: ligand
mp
62-66 °C
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
InChI 密鑰
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)