文件
725404
Sigma-Aldrich
双(2-(双(二乙氨基)膦基)苯基) 醚
95%
同義詞:
Bis(2-(bis(diethylamido)phosphino)phenyl) ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H48N4OP2
CAS號碼:
分子量::
518.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.565
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1Oc2ccccc2P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C28H48N4OP2/c1-9-29(10-2)34(30(11-3)12-4)27-23-19-17-21-25(27)33-26-22-18-20-24-28(26)35(31(13-5)14-6)32(15-7)16-8/h17-24H,9-16H2,1-8H3
InChI 密鑰
XYBRYIYICOWBBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water