重要文件
725390
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(diethylamino)phosphino]ferrocene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H48FeN4P2
CAS號碼:
分子量::
534.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
liquid
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.565
密度
1.101 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Fe].CCN(CC)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(CC)CC.CCN(CC)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(CC)CC
InChI
1S/2C13H24N2P.Fe/c2*1-5-14(6-2)16(15(7-3)8-4)13-11-9-10-12-13;/h2*9-12H,5-8H2,1-4H3;
InChI 密鑰
NXWJNPUBBUBMBN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.9 °F
閃點(°C)
68.3 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)