重要文件
725080
Sigma-Aldrich
5-乙基-2-甲基吡啶硼烷络合物
同義詞:
(5-Ethyl-2-methylpyridine)trihydroborane, 5-乙基-2-甲基吡啶硼烷, PEMB
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14BN
CAS號碼:
分子量::
135.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
密度
0.907 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
InChI 密鑰
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F
閃點(°C)
105 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)