Key Documents
72460
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-3-(3-吡啶基)-D-丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18N2O4
CAS號碼:
分子量::
266.29
Beilstein:
4195466
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
JLBCSWWZSSVXRQ-SNVBAGLBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)