Key Documents
724106
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-联萘-2,2′-二基磷酰氯
95%
同義詞:
(R)-(1,1′-联萘-2,2′-二氧)氯膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H12ClO2P
CAS號碼:
分子量::
350.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
mp
153-156 °C
InChI
1S/C20H12ClO2P/c21-24-22-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)23-24/h1-12H
InChI 密鑰
OVSINNBCLPSKAZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)