powder
mp
258-263 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N