重要文件
723568
Sigma-Aldrich
Potassium pyridine-4-trifluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4BF3KN
CAS號碼:
分子量::
185.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
45-50 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
InChI 密鑰
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
應用
Organotrifluoroborate involved in:
  • Cross-coupling with unactivated alkyl halides
  • C-O activation of phenol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.9 °F
閃點(°C)
60.5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.