文件
722855
Sigma-Aldrich
反-11-十八烯酸-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
反-异油酸-1,2,3,9,10-13C5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C5C13H34O2
CAS號碼:
分子量::
287.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
43-44 °C (lit.)
質量偏移
M+5
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
InChI 密鑰
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3