About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18BrNO2
CAS號碼:
分子量::
264.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
形狀
liquid
品質等級
折射率
n/D 1.488
密度
1.270 g/L at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC1CN(CCC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3