Key Documents
721638
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11BF3KO
CAS號碼:
分子量::
290.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
232-236 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)