文件
721387
Sigma-Aldrich
3-(2-羟基-2-丙基)苯硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
2-(3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苯基)丙-2-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H23BO3
CAS號碼:
分子量::
262.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
64-69 °C
SMILES 字串
CC(C)(O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H23BO3/c1-13(2,17)11-8-7-9-12(10-11)16-18-14(3,4)15(5,6)19-16/h7-10,17H,1-6H3
InChI 密鑰
NNPQWBXXZHNLAW-UHFFFAOYSA-N
應用
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used as an intermediate in the synthesis of furo[3,2-b]pyridine derivatives as potent kinase inhibitors.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Furo[3,2-b]pyridine: A Privileged Scaffold for Highly Selective Kinase Inhibitors and Effective Modulators of the Hedgehog Pathway
Nvemec V, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(4), 1074-1078 (2019)