重要文件
720577
Sigma-Aldrich
3-羧基-5-氟苯基硼酸
≥95%
同義詞:
3-Borono-5-fluorobenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6BFO4
CAS號碼:
分子量::
183.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
112-116 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChI 密鑰
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)