文件
719749
Sigma-Aldrich
2,2'-硫二乙醇 13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
S(13CH213CH2OH)2
CAS號碼:
分子量::
126.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
技術
bio NMR: suitable
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3