文件
719242
Sigma-Aldrich
3,4-二氯-2(5H)-呋喃酮
97%
同義詞:
3,4-二氯呋喃-2(5H)-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H2Cl2O2
CAS號碼:
分子量::
152.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-52 °C
SMILES 字串
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
InChI 密鑰
ULWRZZDLLPNFEW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup