文件
717452
Sigma-Aldrich
三(三苯基硅氧基)氧化钒
95%
同義詞:
NSC 349960, Oxotris(triphenylsilanolato) vanadium, Triphenylsilanol vanadate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C54H45O4Si3V
CAS號碼:
分子量::
893.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
224-226 °C
SMILES 字串
O=[V](O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O[Si](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15OSi.O.V/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;;/q3*-1;;+3
InChI 密鑰
WSQFWIWHGOUAEN-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for:
  • Dual catalyst system for Meyer-Schuster rearrangement
  • Esterification
  • Addition of propargyl alcohols and imines or aldehydes
  • Photochemical polymerization of Me methacylate
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3