重要文件
717282
Sigma-Aldrich
氯[三(对甲苯基)膦]金(I)
97%
同義詞:
[三(4-甲基苯基)膦]氯化金(I)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H21AuClP
CAS號碼:
分子量::
536.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
205-210 °C
SMILES 字串
Cl[Au].Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21P.Au.ClH/c1-16-4-10-19(11-5-16)22(20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;;/h4-15H,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
QHHGSPBDJCGVPV-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant fro synthesis of:
  • Phosphine-gold(I) derivatives
  • Stable organogold(I) compound - catalyst for cyclization
  • Gold(I) acetylide complexes
  • Heterometallic gold(I)-rhenium(I) alkynyl complexes
Involved in reactions with unsaturated dimolybdenum anions
Reactant for oxidative addition of iodine to gold(I) complexes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)