化驗
95%
形狀
liquid
密度
1.384 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.2 °C - closed cup