Key Documents
716766
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(((2R,5R)-2,5-二苯基吡咯烷-1-基)亚甲基)-2,5-二苯基吡咯烷鎓四氟硼酸盐
同義詞:
双[(2R,5R)-二苯基-1-吡咯烷基]甲基四氟硼酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C33H33BF4N2
CAS號碼:
分子量::
544.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +144.0°, c = 0.5 in dichloromethane
mp
>300 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.C1C[C@@H](N(\C=[N+]2/[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H33N2.BF4/c1-5-13-26(14-6-1)30-21-22-31(27-15-7-2-8-16-27)34(30)25-35-32(28-17-9-3-10-18-28)23-24-33(35)29-19-11-4-12-20-29;2-1(3,4)5/h1-20,25,30-33H,21-24H2;/q+1;-1/t30-,31-,32-,33-;/m1./s1
InChI 密鑰
RKLHUHRTFDXZEQ-ZNOPIPGTSA-N
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)